1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18649-5G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Katalognr. APOSBUP18649-5G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 112-92-5
Direkt zu
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
- CAS Nummer:112-92-5
- Formel:C₁₈H₃₈O
- Molekulargewicht:270,49 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle