AuftragsverfolgungKontakt
1-Hydroxyoctadecane ≥98% | Avantor
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18649-5G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Katalognr. APOSBUP18649-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  112-92-5
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  112-92-5
Preis
SFr. 257.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • CAS Nummer:112-92-5
  • Formel:C₁₈H₃₈O
  • Molekulargewicht:270,49 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.