AuftragsverfolgungKontakt
1-Hydroxyoctadecane ≥98% | Avantor
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18649-500MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Katalognr. APOSBUP18649-500MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  112-92-5
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  112-92-5
Preis
SFr. 74.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • CAS Nummer:112-92-5
  • Formel:C₁₈H₃₈O
  • Molekulargewicht:270,49 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle