AuftragsverfolgungKontakt
Acetophenone ≥98% | Avantor
Acetophenone ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18875-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Acetophenone ≥98%
Katalognr. APOSBUP18875-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  98-86-2
Acetophenone ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  98-86-2
Preis
86.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • CAS Nummer:98-86-2
  • Formel:C₈H₈O
  • Molekulargewicht:120,15 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle