AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxyamine hydrochloride ≥98% | Avantor
Hydroxyamine hydrochloride ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18532-5G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Hydroxyamine hydrochloride ≥98%
Katalognr. APOSBUP18532-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  5470-11-1
Hydroxyamine hydrochloride ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  5470-11-1
Preis
SFr. 151.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
  • CAS Nummer:5470-11-1
  • Formel:ClH₄NO
  • Molekulargewicht:69,49 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle