AuftragsverfolgungKontakt
Hygromycin B ≥98%
Hygromycin B ≥98%
Bottle
  APOSBUP17695-500MG
New Product
Hygromycin B ≥98%
  APOSBUP17695-500MG
New Product
 :  31282-04-9
Hygromycin B ≥98%
Bottle
 :  31282-04-9
SFr. 108.00
1 * 500 mg
Usage: Biochemical/life science applications
 :  (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
  •  :31282-04-9
  •  :C₂₀H₃₇N₃O₁₃
  •  :527,52 g/mol
  • Packung:
    Bottle