AuftragsverfolgungKontakt
Shield-1 ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP09132-500MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Shield-1 ≥98%
Katalognr. APOSBUP09132-500MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  914805-33-7
Shield-1 ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  914805-33-7
Preis
SFr. 5’220.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  Shield-1
  • CAS Nummer:914805-33-7
  • Formel:C₄₂H₅₆N₂O₁₀
  • Molekulargewicht:748,9 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten