Shield-1 ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP09132-25MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Shield-1 ≥98%
Katalognr. APOSBUP09132-25MG
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 914805-33-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme: Shield-1
- CAS Nummer:914805-33-7
- Formel:C₄₂H₅₆N₂O₁₀
- Molekulargewicht:748,9 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle