AuftragsverfolgungKontakt
Thioisonicotinamid 98% | Avantor
Thioisonicotinamid 98%
Bottle
Katalognr. APOSOR903374-25G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Thioisonicotinamid 98%
Katalognr. APOSOR903374-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  2196-13-6
Thioisonicotinamid 98%
Bottle
CAS Nummer:  2196-13-6
Preis
SFr. 38.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Pyridine-4-carbothioamide
  • CAS Nummer:2196-13-6
  • Formel:C₆H₆N₂S
  • MDL-Nummer:MFCD00006437
  • Molekulargewicht:138.19 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.