Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Thioisonicotinamid 98%

Bottle
Katalognr. APOSOR903374-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Thioisonicotinamid 98%
Katalognr. APOSOR903374-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  2196-13-6
Thioisonicotinamid 98%

Bottle

CAS Nummer:  2196-13-6
Preis
SFr. 26.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Pyridine-4-carbothioamide
  • CAS Nummer:2196-13-6
  • Formel:C₆H₆N₂S
  • MDL-Nummer:MFCD00006437
  • Molekulargewicht:138.19 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten