AuftragsverfolgungKontakt
Tween® 20 (Polysorbat)
Bottle
  APOSBIT0803-250ML
New Product
Tween® 20 (Polysorbat)
  APOSBIT0803-250ML
New Product
 :  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbat)
Bottle
 :  9005-64-5
SFr. 43.30
1 * 250 mL
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
 :  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  •  :9005-64-5
  •  :C₅₈H₁₁₄O₂₆
  •  :MFCD00165986
  •  :1227.53 g/mol
  •  :>100 °C
  •  :–14 °C
  •  :1,095 g/cm³ (25 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :500-018-3
  • Packung:
    Bottle