AuftragsverfolgungKontakt
Phenacetin ≥98%
Bottle
  APOSBUP18451-1G
New Product
Phenacetin ≥98%
  APOSBUP18451-1G
New Product
 :  62-44-2
Phenacetin ≥98%
Bottle
 :  62-44-2
SFr. 81.40
1 * 1 g
Usage: Biochemical/life science applications
 :  Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
  •  :62-44-2
  •  :C₁₀H₁₃NO₂
  •  :179,22 g/mol
  •  :200-533-0
  • Packung:
    Bottle