Phenacetin ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18451-1G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Phenacetin ≥98%
Katalognr. APOSBUP18451-1G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 62-44-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme: Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
- CAS Nummer:62-44-2
- Formel:C₁₀H₁₃NO₂
- Molekulargewicht:179,22 g/mol
- EINECS:200-533-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.