Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
1-Octanol ≥98% | Avantor

1-Octanol ≥98%

Bottle
Katalognr. APOSBUP19791-10G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
1-Octanol ≥98%
Katalognr. APOSBUP19791-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  111-87-5
1-Octanol ≥98%

Bottle

CAS Nummer:  111-87-5
Preis
SFr. 86.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications

Synonyme:  n-Octanol
  • CAS Nummer:111-87-5
  • Formel:C₈H₁₈O
  • Molekulargewicht:130,23 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..