AuftragsverfolgungKontakt
(-)-β-pinene ≥95%
(-)-β-pinene ≥95%
Bottle
Katalognr. APOSBUP19725-10G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
(-)-β-pinene ≥95%
Katalognr. APOSBUP19725-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  18172-67-3
(-)-β-pinene ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  18172-67-3
Preis
SFr. 149.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  (-)-Pin-2(10)-ene
  • CAS Nummer:18172-67-3
  • Formel:C₁₀H₁₆
  • Molekulargewicht:136,23 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle