AuftragsverfolgungKontakt
Palmitic acid ≥98% | Avantor
Palmitic acid ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP19708-5G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Palmitic acid ≥98%
Katalognr. APOSBUP19708-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  57-10-3
Palmitic acid ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  57-10-3
Preis
74.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
  • CAS Nummer:57-10-3
  • Formel:C₁₆H₃₂O₂
  • Molekulargewicht:256,42 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle