AuftragsverfolgungKontakt
3',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98% | Avantor
3',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18399-500MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
3',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Katalognr. APOSBUP18399-500MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1197-09-7
3',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  1197-09-7
Preis
SFr. 45.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetopyrocatechol
  • CAS Nummer:1197-09-7
  • Formel:C₈H₈O₃
  • Molekulargewicht:152,15 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten