AuftragsverfolgungKontakt
L-Ascorbic acid sodium salt
L-Ascorbic acid sodium salt
Bottle
Katalognr. APOSBUP18276-500MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
L-Ascorbic acid sodium salt
Katalognr. APOSBUP18276-500MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  
L-Ascorbic acid sodium salt
Bottle
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 64.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
  • Molekulargewicht:198,11 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle