AuftragsverfolgungKontakt
5-hydroxytryptophan ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP00053-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
5-hydroxytryptophan ≥98%
Katalognr. APOSBUP00053-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  56-69-9
5-hydroxytryptophan ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  56-69-9
Preis
SFr. 551.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  DL-5-Hydroxytryptophan, 2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
  • CAS Nummer:56-69-9
  • Formel:C₁₁H₁₂N₂O₃
  • Molekulargewicht:220,22 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle