5-hydroxytryptophan ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP00053-20MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
5-hydroxytryptophan ≥98%
Katalognr. APOSBUP00053-20MG
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 56-69-9
Direkt zu
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme: DL-5-Hydroxytryptophan, 2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
- CAS Nummer:56-69-9
- Formel:C₁₁H₁₂N₂O₃
- Molekulargewicht:220,22 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle