AuftragsverfolgungKontakt
O4I1 ≥95%
Bottle
Katalognr. APOSBUP11026-200MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
O4I1 ≥95%
Katalognr. APOSBUP11026-200MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  175135-47-4
O4I1 ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  175135-47-4
Preis
SFr. 362.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
  • CAS Nummer:175135-47-4
  • Formel:C₁₆H₁₅NO₂
  • Molekulargewicht:253,3 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten