AuftragsverfolgungKontakt
L-Thyroxine ≥95%
Bottle
  APOSBUP17744-200MG
New Product
L-Thyroxine ≥95%
  APOSBUP17744-200MG
New Product
 :  51-48-9
L-Thyroxine ≥95%
Bottle
 :  51-48-9
SFr. 48.50
1 * 200 mg
Usage: Biochemical/life science applications.
 :  (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
  •  :51-48-9
  •  :C₁₅H₁₁I₄NO₄
  •  :776,87 g/mol
  • Packung:
    Bottle