L-Thyroxine ≥95%
Bottle
Katalognr. APOSBUP17744-200MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
L-Thyroxine ≥95%
Katalognr. APOSBUP17744-200MG
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 51-48-9
Direkt zu
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme: (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
- CAS Nummer:51-48-9
- Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
- Molekulargewicht:776,87 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle