AuftragsverfolgungKontakt
Creatinine ≥95% | Avantor
Creatinine ≥95%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18477-5G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Creatinine ≥95%
Katalognr. APOSBUP18477-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  60-27-5
Creatinine ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  60-27-5
Preis
90.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS Nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • Molekulargewicht:113,12 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle