Creatinine ≥95%
Bottle
Catalog # APOSBUP18477-500MG
New Product
Supplier: Apollo Scientific
Creatinine ≥95%
Catalog # APOSBUP18477-500MG
Supplier: Apollo Scientific
New Product
CAS Number: 60-27-5
Jump to:
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyms: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
- CAS Number:60-27-5
- Formula:C₄H₇N₃O
- Molecular Weight:113,12 g/mol
Specifications
Specifications
- Packung:Bottle
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.