AuftragsverfolgungKontakt
DAPT ≥98% | Avantor
DAPT ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP15441-100MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
DAPT ≥98%
Katalognr. APOSBUP15441-100MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  208255-80-5
DAPT ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  208255-80-5
Preis
664.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme:  N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, tert-Butyl (S)-2-((S)-2-(2-(3,5-difluorophenyl)acetamido)propanamido)-2-phenylacetate, (3,5-Difluorophenylacetyl)-Ala-Phg-OtBu, (3,5-Difluorophenylacetyl)-L-alanyl-L-2-phenylglycine tert-Butyl Ester
  • CAS Nummer:208255-80-5
  • Formel:C₂₃H₂₆F₂N₂O₄
  • Molekulargewicht:432,46 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle