Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
DAPT ≥98% | Avantor

DAPT ≥98%

Bottle
Katalognr. APOSBUP15441-50MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
DAPT ≥98%
Katalognr. APOSBUP15441-50MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  208255-80-5
DAPT ≥98%

Bottle

CAS Nummer:  208255-80-5
Preis
SFr. 447.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mg
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications

Synonyme:  N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, tert-Butyl (S)-2-((S)-2-(2-(3,5-difluorophenyl)acetamido)propanamido)-2-phenylacetate, (3,5-Difluorophenylacetyl)-Ala-Phg-OtBu, (3,5-Difluorophenylacetyl)-L-alanyl-L-2-phenylglycine tert-Butyl Ester
  • CAS Nummer:208255-80-5
  • Formel:C₂₃H₂₆F₂N₂O₄
  • Molekulargewicht:432,46 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..