AuftragsverfolgungKontakt
D-Mannose ≥95% | Avantor
D-Mannose ≥95%
Bottle
Katalognr. APOSBUP16831-500MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
D-Mannose ≥95%
Katalognr. APOSBUP16831-500MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  3458-28-4
D-Mannose ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  3458-28-4
Preis
SFr. 139.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • Molekulargewicht:180,16 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle