D-Mannose ≥95%
Bottle
Katalognr. APOSBUP16831-100MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
D-Mannose ≥95%
Katalognr. APOSBUP16831-100MG
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 3458-28-4
Direkt zu
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- CAS Nummer:3458-28-4
- Formel:C₆H₁₂O₆
- Molekulargewicht:180,16 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle