Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Dihydroethidium ≥95%

Bottle
  APOSBUP15530-50MG
New Product
Dihydroethidium ≥95%
  APOSBUP15530-50MG
New Product
 :  104821-25-2
Dihydroethidium ≥95%

Bottle

 :  104821-25-2
 
SFr. 191.00
   
1 * 50 mg
 

Usage: Biochemical/life science applications.

 :  3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine, DHE, 5-Ethyl-6-phenyl-5,6-dihydrophenanthridine-3,8-diamine, 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine
  •  :104821-25-2
  •  :C₂₁H₂₁N₃
  •  :315,41 g/mol
 

 

  • Packung:
    Bottle