Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Tragacanth gum USP | Avantor

Tragacanth gum USP

Bottle
Katalognr. APOSOR1028955-500G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Tragacanth gum USP
Katalognr. APOSOR1028955-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  9000-65-1
Tragacanth gum USP

Bottle

CAS Nummer:  9000-65-1
Preis
SFr. 281.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent.

Synonyme:  Tragacanth, Tragacanth gum
  • CAS Nummer:9000-65-1
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.