Tragacanth gum USP
Bottle
Katalognr. APOSOR1028955-5G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Tragacanth gum USP
Katalognr. APOSOR1028955-5G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 9000-65-1
Direkt zu
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme: Tragacanth, Tragacanth gum
- CAS Nummer:9000-65-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle



