AuftragsverfolgungKontakt
DEAE-Dextran, 70 kDa | Avantor
DEAE-Dextran, 70 kDa
Bottle
Katalognr. APOSOR1027098-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
DEAE-Dextran, 70 kDa
Katalognr. APOSOR1027098-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  9015-73-0
DEAE-Dextran, 70 kDa
Bottle
CAS Nummer:  9015-73-0
Preis
97.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme:  Diethylaminoethyl dextran
  • CAS Nummer:9015-73-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle