AuftragsverfolgungKontakt
Deoxythymidine triphosphate ≥95%
Deoxythymidine triphosphate ≥95%
Bottle
Katalognr. APOSBUP05081-200MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Deoxythymidine triphosphate ≥95%
Katalognr. APOSBUP05081-200MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  18423-43-3
Deoxythymidine triphosphate ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  18423-43-3
Preis
SFr. 899.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  Thymidine-5'-triphosphoric acid, Deoxythymidine triphosphate, TPP, 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphoric acid, dTTP
  • CAS Nummer:18423-43-3
  • Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₃O₁₄P₃
  • Molekulargewicht:548,11 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.