Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Isoleucin | Avantor

D(-)-Isoleucin

Bottle
Katalognr. APOSOR36341-100MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
D(-)-Isoleucin
Katalognr. APOSOR36341-100MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  319-78-8
D(-)-Isoleucin

Bottle

CAS Nummer:  319-78-8
Preis
SFr. 53.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
  • CAS Nummer:319-78-8
  • Formel:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • MDL-Nummer:MFCD00064221
  • Molekulargewicht:131.17 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:265…274 °C
  •  :Density: 1.224 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..