Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
DAPT | Avantor

DAPT

Bottle
Katalognr. APOSBISN0140-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
DAPT
Katalognr. APOSBISN0140-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  208255-80-5
CAS Nummer:  208255-80-5
Preis
SFr. 1’040.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents

DAPT is an inhibitor of -secretase and it can reduce the expression of A40 and A42 with IC50 values of 115 nM and 200 nM.

Synonyme:  N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, tert-Butyl (S)-2-((S)-2-(2-(3,5-difluorophenyl)acetamido)propanamido)-2-phenylacetate, (3,5-Difluorophenylacetyl)-Ala-Phg-OtBu, (3,5-Difluorophenylacetyl)-L-alanyl-L-2-phenylglycine tert-Butyl Ester
  • CAS Nummer:208255-80-5
  • Formel:C₂₃H₂₆F₂N₂O₄
  • MDL-Nummer:MFCD04974585
  • Molekulargewicht:432.47 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..