DAPT
Bottle
Katalognr. APOSBISN0140-100MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
DAPT is an inhibitor of -secretase and it can reduce the expression of A40 and A42 with IC50 values of 115 nM and 200 nM.
Synonyme: N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, tert-Butyl (S)-2-((S)-2-(2-(3,5-difluorophenyl)acetamido)propanamido)-2-phenylacetate, (3,5-Difluorophenylacetyl)-Ala-Phg-OtBu, (3,5-Difluorophenylacetyl)-L-alanyl-L-2-phenylglycine tert-Butyl Ester
- CAS Nummer:208255-80-5
- Formel:C₂₃H₂₆F₂N₂O₄
- MDL-Nummer:MFCD04974585
- Molekulargewicht:432.47 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



