AuftragsverfolgungKontakt
Tween® 80 (Polysorbat)
Bottle
Katalognr. APOSBIT0501-2L
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Tween® 80 (Polysorbat)
Katalognr. APOSBIT0501-2L
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbat)
Bottle
CAS Nummer:  9005-65-6
Preis
SFr. 122.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 L
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
  • CAS Nummer:9005-65-6
  • MDL-Nummer:MFCD00082107
  • Siedepunkt:100 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–25 °C
  • Dichte:1,064 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:>113 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-019-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten