Natriumpyruvat
Bottle
Catalog # APOSBIB6270-2.5KG
New Product
Supplier: Apollo Scientific
Natriumpyruvat
Catalog # APOSBIB6270-2.5KG
Supplier: Apollo Scientific
New Product
CAS Number: 113-24-6
Jump to:
Product Details & Documents
Medium of animal cell culture; Material for pharmaceuticals, agrochemicals and diagnostic reagent; Intermediate for flavors and fragrances.
Synonyms: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
- CAS Number:113-24-6
- Formula:CH₃COCOONa
- MDL Number:MFCD00002586
- Molecular Weight:110.04 g/mol
- Melting Pt:>300 °C
- Melting Pt:>300 °C
- Storage Temperature:Kühlschrank
Specifications
Specifications
- Packung:Bottle
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..