AuftragsverfolgungKontakt
Imidazol 99+% | Avantor
Imidazol 99+%
Bottle
Katalognr. APOSBI7565-100G
Ätzend
Reizend
Gesundheit
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Imidazol 99+%
Katalognr. APOSBI7565-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  288-32-4
Imidazol 99+%
Bottle
CAS Nummer:  288-32-4
Preis
SFr. 29.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Biological buffer.
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
  • White crystals
Synonyme:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS Nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005183
  • Molekulargewicht:68.08 g/mol
  • Siedepunkt:235 °C
  • Schmelzender Platingehalt:85…91 °C
  • Blitz Pt:145 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle