AuftragsverfolgungKontakt
Morpholin 99%
Morpholin 99%
Bottle
Katalognr. APOSOR13977-2.5KG
Ätzend
Entzündlich
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Morpholin 99%
Katalognr. APOSOR13977-2.5KG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  110-91-8
Morpholin 99%
Bottle
CAS Nummer:  110-91-8
Preis
SFr. 736.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:110-91-8
  • Formel:C₄H₉NO
  • MDL-Nummer:MFCD00005972
  • Molekulargewicht:87.12 g/mol
  • Siedepunkt:129 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–7…–5 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–7 to –5 °C
  • Dichte:0,996 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:31 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-815-1
  • UN:2054
  • ADR:8+3,I
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten