AuftragsverfolgungKontakt
Phenoxyethanol
Bottle
  APOSOR4481-2.5KG
New Product
Phenoxyethanol
  APOSOR4481-2.5KG
New Product
 :  122-99-6
Phenoxyethanol
Bottle
 :  122-99-6
SFr. 58.90
1 * 2,5 kg
 :  ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
  •  :122-99-6
  •  :C₆H₅OCH₂CH₂OH
  •  :MFCD00002857
  •  :138.17 g/mol
  •  :237…246 °C
  •  :41944 °C
  •  :1,107 g/cm³ (25 °C)
  •  :121 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :204-589-7
  • Packung:
    Bottle