AuftragsverfolgungKontakt
Phenoxyethanol
Bottle
Katalognr. APOSOR4481-500G
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Phenoxyethanol
Katalognr. APOSOR4481-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  122-99-6
Phenoxyethanol
Bottle
CAS Nummer:  122-99-6
Preis
SFr. 29.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
  • CAS Nummer:122-99-6
  • Formel:C₆H₅OCH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002857
  • Molekulargewicht:138.17 g/mol
  • Siedepunkt:237…246 °C
  • Schmelzender Platingehalt:41944 °C
  • Dichte:1,107 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:121 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-589-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten