Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Caprylsäure | Avantor

Caprylsäure

Bottle
Katalognr. APOSOR6008-50G
Ätzend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Caprylsäure
Katalognr. APOSOR6008-50G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  124-07-2
Caprylsäure

Bottle

CAS Nummer:  124-07-2
Preis
SFr. 45.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
  • CAS Nummer:124-07-2
  • Formel:C₈H₁₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004429
  • Molekulargewicht:144.21 g/mol
  • Siedepunkt:236…238 °C
  • Schmelzender Platingehalt:15…17 °C
  • Dichte:0,91 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:>110 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-677-5
  • UN:3265
  • ADR:8,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..