Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Caprylsäure | Avantor

Caprylsäure

Bottle
Katalognr. APOSOR6008-10G
Ätzend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Caprylsäure
Katalognr. APOSOR6008-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  124-07-2
Caprylsäure

Bottle

CAS Nummer:  124-07-2
Preis
SFr. 31.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
  • CAS Nummer:124-07-2
  • Formel:C₈H₁₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004429
  • Molekulargewicht:144.21 g/mol
  • Siedepunkt:236…238 °C
  • Schmelzender Platingehalt:15…17 °C
  • Dichte:0,91 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:>110 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-677-5
  • UN:3265
  • ADR:8,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten