AuftragsverfolgungKontakt
2-Hydroxy-5-nitropyridin
Bottle
Katalognr. APOSOR302602-2.5KG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
2-Hydroxy-5-nitropyridin
Katalognr. APOSOR302602-2.5KG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  5418-51-9
2-Hydroxy-5-nitropyridin
Bottle
CAS Nummer:  5418-51-9
Preis
SFr. 456.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  5-Nitro-2-pyridinol
  • CAS Nummer:5418-51-9
  • Formel:C₅H₄N₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00006276
  • Molekulargewicht:140.1 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle