AuftragsverfolgungKontakt
2-Hydroxy-5-nitropyridin
2-Hydroxy-5-nitropyridin
Bottle
Codice catalogo APOSOR302602-5G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2-Hydroxy-5-nitropyridin
Codice catalogo APOSOR302602-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  5418-51-9
2-Hydroxy-5-nitropyridin
Bottle
Numero CAS:  5418-51-9
Price
SFr. 26.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  5-Nitro-2-pyridinol
  • Numero CAS:5418-51-9
  • Formula:C₅H₄N₂O₃
  • Numero MDL:MFCD00006276
  • Molecular Weight:140.1 g/mol
  • temperatura di conservazione:Raumtemperatur
Specifiche
Specifiche
  • Packung:
    Bottle
Specifiche