AuftragsverfolgungKontakt
Benzil
Bottle
  APOSOR5451-100G
New Product
Benzil
  APOSOR5451-100G
New Product
 :  134-81-6
Benzil
Bottle
 :  134-81-6
SFr. 29.50
1 * 100 g
 :  1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
  •  :134-81-6
  •  :(C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
  •  :MFCD00003080
  •  :210.23 g/mol
  •  :94…95 °C
  •  :180 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :205-157-0
  • Packung:
    Bottle