Benzil
Bottle
Katalognr. APOSOR5451-25G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
- CAS Nummer:134-81-6
- Formel:(C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
- MDL-Nummer:MFCD00003080
- Molekulargewicht:210.23 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:94…95 °C
- Blitz Pt:180 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-157-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle