AuftragsverfolgungKontakt
Temperatur-Datenlogger | Avantor
Temperatur-Datenlogger
AISI-316 L stainless steel disk temperature recorder for Accurate and precise temperature monitoring, Ø×H: 36×18 mm, Model: DLDISK3618_TL, Weight: 80 g
Katalognr. ESPIDLDISK3618_TL
New Product
Anbieter:   RAYPA
Temperatur-Datenlogger
Katalognr. ESPIDLDISK3618_TL
Anbieter:  RAYPA
New Product
Temperatur-Datenlogger
Temperatur-Datenlogger
AISI-316 L stainless steel disk temperature recorder for Accurate and precise temperature monitoring, Ø×H: 36×18 mm, Model: DLDISK3618_TL, Weight: 80 g
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Scheibentemperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlusssockel und Software.
  • Benutzerfreundliche Bedienung
  • Datenlogger in mehreren Größen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich
  • Bietet hohe Genauigkeit und Präzision
Empfohlen für die Autoklavvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern.
 :
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    AISI-316 L stainless steel disk temperature recorder for Accurate and precise temperature monitoring, Ø×H: 36×18 mm, Model: DLDISK3618_TL, Weight: 80 g